Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Entsorgungsbeutel, durchsichtig
Aus Polypropylenfolie zur Sterilisation im Dampfautoklaven. Greiner Bio-One™ ist ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel.
212.50 CHF - 308.90 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Menge | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Menge | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10420722
![]() |
Greiner Bio-One
649201 |
700 mm | 130 l | 350/Packung | 1100 mm |
308.90 CHF
350 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10124581
|
Greiner Bio-One
643201 |
300 mm | 10 l | 500/Packung | 500 mm |
212.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10023281
|
Greiner Bio-One
646201 |
600 mm | 65 l | 500/Packung | 780 mm |
292.20 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Sauerstofftransportrate von 50 μm PP-Folie (+23 °C): 2380 cm/(m³/(m² x 24 h x bar)
- Wasserdampftransportrate von 50 μm PP-Folie (+23 °C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1.54 g/(m² x 24 h)
- Bei ausreichend hoher Bestellmenge erhältlich mit dem Aufdruck "Biohazard"
- Folienstärke: 0.05 mm
- Autoklavierbar
- Dampfautoklaven: Max. 134 °C, 2bar/30 min
- Heißluftsterilisatoren: Max. 140 °C, 120 min
- Temperaturbereich: 0 bis 140 °C
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ja | |
Polypropylen |
Durchsichtig | |
Ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel | |
0,05mm |