Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz 0.1 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung
Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kurzem Gewinde
Marke:  Fisherbrand™ 06 19 2241
444.02 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13455499
  • 614.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 0.1 ml PP-Mikroeinsatz
  • 29 X 6 mm
  • Durchsichtig
  • 10 Mm Spitze
  • Mit Fülllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroeinsatz mit befestigter Feder
6 mm
0.3 ml
<4 μl
29 mm
Durchsichtig
Polypropylen
Mikroprobenahme
Konischer Boden
10 x 100
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz 0.1 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung > Mikroeinsatz mit befestigter Feder