Learn More
Cytiva 17 Chr Chromatographie-Papier
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 17 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Marke:  Cytiva 3017-820
82.88 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11398844
  • 98.65 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 17 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Hergestellt und speziell getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten, die bei chemischen Trennungen wichtig sind.
  • Übliche Dicke: 0.92 mm
  • Typischer linearer Durchfluss: 190 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Geeignet für schwerste Belastungen, präparative Papierchromatographie und Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0.92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese.
0.92 mm
Für hohe Beladungen und als ausgezeichnete Auswahl für die präparative Papier-Chromatographie und -Elektrophorese
Gütegrad 17 Chr
Zellulose
9 cm
7 cm
7 x 9cm (2.7 x 3.54 in.)
Smooth
Bogen
2.7 in.
3.54 in.
190 mm/30 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva 17 Chr Chromatographie-Papier > Bögen: 7 x 9 cm