Learn More
Thermo Scientific™ 100 % Graphit-Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
Gewährleisten Sie zuverlässige Anschlüsse für Thermo Scientific™ GC-Geräte mit diesen 100 % Graphit-Dichtkegeln für Thermo Scientific™ Geräte.
Marke:  Thermo Scientific™ 29053486
69.11 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10444793
  • 72.75 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie die optimale Leistung Ihres Thermo Scientific™ GC-Geräts mit Thermo Scientific™ Ferrulen. Sie sind aus drei unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich. Alle Ferrulen werden kontaminationsfrei in Blistereinzelpackungen geliefert.
Merkmale
  • Erhältlich aus 100 % Graphit, 15 % Graphit / 85 % Vespel und SilTite Metall
  • Ferrulen für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ferrule
0,53 mm
100 % Graphit
0,53 mm Innendurchmesser; für Thermo-Geräte
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren
Pack of 10
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 100 % Graphit-Ferrulen für Thermo Scientific Geräte >