Learn More
Polyphosphorsäure, Reagenzienqualität, 115 % H3PO4 Basis, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyphosphoric Acid |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 300°C |
Dichte | 2.06g/mL at 25°C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 25 g |
Strukturformel | Hn+2PnO3n+1 |
Physikalische Form | Flüssig |
UN-Nummer | UN3264 |
Reinheit (%) | 115% (H3PO4 basis) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyphosphorsäure, Reagenzienqualität, 115 % H3PO4 Basis, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur