Learn More
Polyphosphorsäure, ca. 84 % (als Phosphorpentoxid), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373706
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyphosphorsäure, ca. 84 % (als Phosphorpentoxid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373706
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11373706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14856.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Polyphosphoric acid is used as a dehydrating agent, cyclizing agent, acylating agent, analytical reagent and as a ring closing reagent. It is used in the production of phosphate esters, acid phosphates and pharmaceuticals. It is involved in metal treatment and as an asphalt and a bitumen additive. Furthermore, it is employed for the determination of tryptophan and used a reagent for the alkylation and acylation reactions of aromatic and alkenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Polyphosphorsäure wird als Trocknungsmittel, Zyklisierungsmittel, Alkylierungsmittel, analytisches Reagenz und als Ring-Closing-Reagenz verwendet. Sie wird bei der Herstellung von Phosphatestern, sauren Phosphaten und Pharmazeutika verwendet. Sie kommt in der Metallbearbeitung und als Asphalt- und Bitumenzusatz zum Einsatz. Weiterhin wird sie zur Bestimmung von Tryptophan eingesetzt und als Reagenz für die Alkylierung und die Acylierungsreaktionen aromatischer und alkenischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen. Reagiert heftig mit Wasser, um Wärme und Phosphorsäure zu erzeugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8017-16-1
Summenformel (HO3P)n
MDL-Nummer MFCD00084480
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Polyphosphorsäure
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphoric acid
Dichte 2,1
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (als Phosphorpentoxid)
Menge 100 ml
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,7580
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Reinheit (%) ∼84%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL14856.AP,L14856.AE
Chargennummer10249391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberL14856.AP,L14856.AE
Chargennummer10249024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberL14856.AP,L14856.AE
Chargennummer10245706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL14856.AP,L14856.AE
Chargennummer10239494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL14856.AP,L14856.AE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyphosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Polyphosphoric acid
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    2
    Stunden
    11
    Minuten
    52
    Sekunden
    59
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
Polyphosphorsäure, ca. 84 % (als Phosphorpentoxid), Thermo Scientific Chemicals >