Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Polyethersulfon
Fisherbrand™ Polyethersulfon-Membranen zeichnen sich durch eine äußerst asymmetrische Porenstruktur aus, die eine effektive Beladungskapazität und eine hohe Durchflussrate bietet.
43.40 CHF - 84.95 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Yes |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | PES |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von Medikamenten |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11755305
|
Fisherbrand™
0442A00022 |
0,2 μm | 25 mm |
43.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11765305
|
Fisherbrand™
0442A00023 |
0,2 μm | 47 mm |
84.95 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11775305
|
Fisherbrand™
0444A00022 |
0,45 μm | 25 mm |
47.53 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11785305
|
Fisherbrand™
0444A00023 |
0,45 μm | 47 mm |
84.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die hochgradig asymmetrische Porenstruktur bietet eine effektive Tragfähigkeit und eine hohe Durchflussrate
- Hydrophil und aus Polyethersulfon-Polymer
- Entwickelt zur Entfernung von Partikeln während der allgemeinen Filtration
- Durch die geringen Protein- und Wirkstoffbindungseigenschaften ist es ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Anwendungen
Spezifikation
Yes | |
PES | |
Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von Medikamenten | |
100/Packung | |
Ja |
Weiß | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe |