Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Polyethersulfon
Fisherbrand™ Polyethersulfon-Membranen zeichnen sich durch eine äußerst asymmetrische Porenstruktur aus, die eine effektive Beladungskapazität und eine hohe Durchflussrate bietet.
Marke: Fisherbrand™ 0444A00022
43.42 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die hochgradig asymmetrische Porenstruktur bietet eine effektive Tragfähigkeit und eine hohe Durchflussrate
- Hydrophil und aus Polyethersulfon-Polymer
- Entwickelt zur Entfernung von Partikeln während der allgemeinen Filtration
- Durch die geringen Protein- und Wirkstoffbindungseigenschaften ist es ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Anwendungen
Spezifikation
Yes | |
Weiß | |
0,45 μm | |
21 ml/min/cm2 | |
16 l/min/cm2 | |
100/Packung | |
Ja |
2.7 bar | |
PES | |
Unsteril | |
Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von Medikamenten | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe | |
25 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13