Learn More
Cole-Parmer™ Kabel aus Polyester
Verwenden Sie diese massive geflochtene Schnur mit Probenahmegeräten, die weniger als 75 Pfund (34 kg) wiegen
52.30 CHF - 68.45 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11746088
|
Cole-Parmer™
05499-36 |
60 m |
68.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11736088
|
Cole-Parmer™
05499-35 |
30 m |
52.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die maximale Last beträgt 110 Pfund (50 kg)
Spezifikation
Kabel | |
Polyester | |
Je 1 |