Learn More
Cole-Parmer™ Kabel aus Polyester
Verwenden Sie diese massive geflochtene Schnur mit Probenahmegeräten, die weniger als 75 Pfund (34 kg) wiegen
Marke:  Cole-Parmer™ 05499-35
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736088
  • 52.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Die maximale Last beträgt 110 Pfund (50 kg)
Spezifikation
Spezifikation
Kabel
Polyester
Je 1
30 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kabel aus Polyester > Länge: 30 m