Learn More
Cole-Parmer™ Kabel aus Polyester
Verwenden Sie diese massive geflochtene Schnur mit Probenahmegeräten, die weniger als 75 Pfund (34 kg) wiegen
Marke: Cole-Parmer™ 05499-36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die maximale Last beträgt 110 Pfund (50 kg)
Spezifikation
Kabel | |
Polyester | |
Je 1 | |
60 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kabel aus Polyester > Länge: 60 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur