Learn More
Bollé Safety Schutzbrille aus Polycarbonat Artikelnummer.: 11812731
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Schutzbrille aus Polycarbonat
Artikelnummer. 11812731
Farbe: Durchsichtig
Click to view available options
:
Farbe: Durchsichtig
Artikelnummer. 11812731
Marke: Bollé Safety TRACPSI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die technischen Bollé Safety; Schutzbrillen aus Polycarbonat gewährleisten extrem hohen Tragekomfort sowie in diesem Bereich einzigartigen Schutz.
  • Oberer Schutz
  • Abnehmbare Schaumstoffverstärkung
  • Unterer Schutz
  • Seitliche Belüftung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Sicherheitsbrille; Schutzbrillen
Enthält Mikrofaserbeutel
Anzahl pro Packung Je 1
Rahmenmaterial Schwarzes Nylon
  • Bollé Safety - Platinum coating
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum coating
    • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
      Specification Sheets
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Bollé Safety Schutzbrille aus Polycarbonat >