Beschreibung
- Modernes, schlankes und leichtes Design für eine hervorragende Passform
- Leicht einstellbarer elastischer Nylonbügel für Stabilität und Komfort
- Bewegliche Bügel für eine bequeme persönliche Einstellung
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Beschlag-Beschichtung bietet hervorragende beschlaghemmende und kratzfeste Eigenschaften
- Die Beschichtung hält dem Waschen, dem Eintauchen in Bleichmittel oder der Verwendung von Alkoholtüchern stand, ohne an Leistung zu verlieren
- Spezieller 3M™ Goggle Gear verschreibungspflichtiger Einsatz erhältlich
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor UV-Strahlung
- Kennzeichnung der Gläser: 2C-1.2 3M 1 BT KN
- Kennzeichnung des Gestells: 3M EN 166 3 4 BT CE
- Schutz vor großen Staubpartikeln (3)
- Schutz gegen Flüssigkeitstropfen (4)
Compliance
Erfüllt die Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Rot |
Modell | GG501SGAF |
Einzelheiten zur Belüftung | Belüftet |
Material | Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Goggle Gear™ 500 Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur