Beschreibung
- Versiegelte Schutzbrille bei fliegenden Partikeln und Spritzern
- Die Supravision Extreme Beschichtung ist innen dauerhaft beschlagfrei und außen kratzfest
- Großes Sichtfeld
- Hervorragende Belüftung für weniger Beschlagen
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision extreme |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9192 Pheos Guard Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur