Learn More
Masterflex™ Durchflussmesser mit Ventil, Polycarbonat
144.00 CHF - 146.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser mit variablem Bereich |
---|---|
Genauigkeit | ±4% (Endwert) |
Float Material | Edelstahl |
Nenndruck | 100 psi |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzisionseinstellventil für präzise, leckfreie Durchflussregelung |
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15233767
|
Masterflex™
32900-44 |
0,1 bis 1,2 LPM |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15223767
|
Masterflex™
32900-52 |
4 bis 50 l/min |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich | |
Edelstahl | |
Präzisionseinstellventil für präzise, leckfreie Durchflussregelung | |
65 °C |
±4% (Endwert) | |
100 psi | |
±1 % |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Durchflussmesser mit Ventil, Polycarbonat