Learn More
Masterflex™ Durchflussmesser mit Ventil, Polycarbonat
Marke:  Masterflex™ 32900-44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15233767
  • 146.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich
Edelstahl
0,1 bis 1,2 LPM
±1 %
±4% (Endwert)
100 psi
Präzisionseinstellventil für präzise, leckfreie Durchflussregelung
65 °C