Learn More
Masterflex™ Durchflussmesser mit Ventil, Polycarbonat
Marke:  Masterflex™ 32900-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15223767
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich
Edelstahl
4 bis 50 l/min
±1 %
±4% (Endwert)
100 psi
Präzisionseinstellventil für präzise, leckfreie Durchflussregelung
65 °C