Learn More
Brand™ Exsikkatoren aus Polycarbonat
Mit Polycarbonat-Deckel sowie Basis und Exsikkatortablett aus Polypropylen. Die BRAND™ Exsikkatoren aus Polycarbonat verfügen über einen Entlüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel sowie einen O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK), der unter Vakuum zusammengedrückt wird, um die Versiegelung zwischen Deckel und Basis zu gewährleisten. Geringes Gewicht und einfache Handhabung.
Marke:  Brand™ 65815
247.85 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10212081
  • 281.84 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Polycarbonat-Deckel sowie Basis und Exsikkatortablett aus Polypropylen.
  • Entlüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel.
  • Der O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK), der durch Vakuum zusammengedrückt wird, sorgt für eine Abdichtung zwischen Deckel und Sockel.
  • Geringes Gewicht und einfache Handhabung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat-Deckel, Basis und Trockenmitteltablett aus Polypropylen
O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK)
285 mm
Exsikkator
300 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brand™ Exsikkatoren aus Polycarbonat > Größe: 250 mm