Learn More
Brand™ Exsikkatoren aus Polycarbonat
Mit Polycarbonat-Deckel sowie Basis und Exsikkatortablett aus Polypropylen. Die BRAND™ Exsikkatoren aus Polycarbonat verfügen über einen Entlüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel sowie einen O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK), der unter Vakuum zusammengedrückt wird, um die Versiegelung zwischen Deckel und Basis zu gewährleisten. Geringes Gewicht und einfache Handhabung.
133.00 CHF - 281.84 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat-Deckel, Basis und Trockenmitteltablett aus Polypropylen |
---|---|
Produkttyp | Exsikkator |
Enthält | O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK) |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10444641
|
Brand™
65805 |
170 mm | 195 mm |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10202081
|
Brand™
65810 |
235 mm | 240 mm |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10212081
|
Brand™
65815 |
285 mm | 300 mm |
281.84 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit Polycarbonat-Deckel sowie Basis und Exsikkatortablett aus Polypropylen.
- Entlüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel.
- Der O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK), der durch Vakuum zusammengedrückt wird, sorgt für eine Abdichtung zwischen Deckel und Sockel.
- Geringes Gewicht und einfache Handhabung.
Spezifikation
Polycarbonat-Deckel, Basis und Trockenmitteltablett aus Polypropylen | |
Exsikkator | |
O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK) |