Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 08 02 0039
Beschreibung
- 8mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
8 mm | |
Ja | |
0,9 mm |
Blau, Weiß | |
Silikon | |
1000 |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe > Silikon/PTFE weiß/blau, geschlitzt ,0.9 mm dick ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur