Learn More
Scilabub™ Schutzhandschuhe aus Polyamidfaser
These Nomex™ polyamide heat resistant gauntlet gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
364.00 CHF - 423.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Farbe Rot
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schutzhandschuhe
Sterilität Nicht steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12302239
Unterlagen ansehen
Scilabub™
GAU/NM
Mittel
364.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11883841
Unterlagen ansehen
Scilabub™
GAU/NM
Mittel Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11873801
Unterlagen ansehen
Scilabub™
GAU/NS
Klein Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12921185
Unterlagen ansehen
Scilabub™
GAU/NS
Klein
364.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11893841
Unterlagen ansehen
Scilabub™
GAU/NL
Groß
364.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
Puderfrei
Nicht steril
Rot
Schutzhandschuhe
52 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scilabub™ Schutzhandschuhe aus Polyamidfaser