Learn More
Scilabub™ Schutzhandschuhe aus Polyamidfaser
These Nomex™ polyamide heat resistant gauntlet gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
Marke: Scilabub™ GAU/NS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hitzebeständig (260 °C Betriebstemperatur, nur trockene Wärme)
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Asbestfrei
- Doppelte Dicke
- Strickmaterial für Tragekomfort
- Schrumpft und schmilzt nicht
- Wird nicht durch Waschen beeinträchtigt
- Strapazierfähig
- Konform mit EN338: 2 X 4 X und EN407: 41324X
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Polyamid | |
Schutzhandschuhe | |
Nicht steril | |
52 cm |
Rot | |
Puderfrei | |
Klein | |
Hitze, Chemikalien |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scilabub™ Schutzhandschuhe aus Polyamidfaser > Größe: Small, 7-1/2/8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur