missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scilabub™ Schutzhandschuhe aus Polyamidfaser

These Nomex™ polyamide heat resistant gauntlet gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.

Marke:  Scilabub™ GAU/NS

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11873801

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hitzebeständig (260 °C Betriebstemperatur, nur trockene Wärme)
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • Asbestfrei
  • Doppelte Dicke
  • Strickmaterial für Tragekomfort
  • Schrumpft und schmilzt nicht
  • Wird nicht durch Waschen beeinträchtigt
  • Strapazierfähig
  • Konform mit EN338: 2 X 4 X und EN407: 41324X
Spezifikation

Spezifikation

CE-Zeichen
Polyamid
Schutzhandschuhe
Nicht steril
52 cm
Rot
Puderfrei
Klein
Hitze, Chemikalien
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Scilabub™ Schutzhandschuhe aus Polyamidfaser > Größe: Small, 7-1/2/8

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt