Learn More
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
71.95 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Typ Nicht montierte Inline-Mischer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11754109
Unterlagen ansehen
Koflo
04667-06
121 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11792653
Unterlagen ansehen
Koflo
04667-08
127 mm
105.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11744109
Unterlagen ansehen
Koflo
04667-14
152 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11764109
Unterlagen ansehen
Koflo
04667-16
241 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11774109
Unterlagen ansehen
Koflo
04667-18
254 mm
123.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • They work well with flexible tubing.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht montierte Inline-Mischer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal