Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
PolarScreen™ Green Konkurrenz-Assay für ER-alpha bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller ER-alpha-Liganden.
2580.00 CHF - 3455.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenz-Imager
Format 384-Well-Platte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15697848
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A15883
800 Assays
2580.00 CHF
800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15340186
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A15882
2500 Assays
3455.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER (Östrogenrezeptor)-alpha, grün, bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller ER-alpha-Liganden mit hohem Durchsatz. Das Kit verwendet in Insektenzellen exprimierten, nativen (nicht markierten), humanen Volllängen-Östrogenrezeptor-alpha (separat erhältlich, Kat.- Nr. A15674) und einem neuartigen, hochgradig affinen fluoreszierenden Östrogenliganden (Fluormone ES2 Green) im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
  • Dieses Kit liest die Farbe Grün aus; ein Rot-Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab.
  • Vollständig & und gebrauchsfertig: Alle Reagenzien sind enthalten, geben Sie einfach Ihre Testverbindungen hinzu
  • Hochdurchsatz-kompatible Fluoreszenzpolarisations-Assays für 800 x 20 µl in einer 384-Well-Mikrotiterplatte
  • Praktisch: in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich
  • Enthält:
    • 2 Röhrchen mit ER-alpha rekombinanten Protein in voller Länge (Lagerung bei -68 bis -85 °C)
    • 1 Röhrchen Fluormone ES2 mit grüner Markierungssubstanz (bei -5 bis -30 °C lagern)
    • 1 Flasche ES2 Screening-Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern)
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszent
Fluoreszenz-Imager
384-Well-Platte
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green