Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
PolarScreen™ Green Konkurrenz-Assay für ER-alpha bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller ER-alpha-Liganden.
Marke: Thermo Scientific™ A15883
Beschreibung
- Das PolarScreen™ Green Konkurrenz-Assay-Kit für ER (Östrogenrezeptor)-alpha bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller ER-alpha-Liganden. Das Kit verwendet in Insektenzellen exprimierten, nativen (nicht markierten) humanen Vollängen-Östrogenrezeptor-alpha (separat erhältlich, Kat.- Nr. A15674) und einem neuartigen, hochgradig affinen fluoreszierenden Östrogenliganden (Fluormone ES2 Green) im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
- Dieses Kit liest die Farbe Grün aus; ein Rot-Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die richtige Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab.
- Vollständig & und gebrauchsfertig: Alle Reagenzien sind enthalten, geben Sie einfach Ihre Testverbindungen hinzu
- Hochdurchsatz-kompatible Fluoreszenzpolarisations-Assays für 800 x 20 µl in einer 384-Well-Mikrotiterplatte
- Praktisch: in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich
- Inhalt:
- 2 Röhrchen mit ER-alpha rekombinanten Protein in voller Länge (Lagerung bei -68 bis -85 °C)
- 1 Röhrchen Fluormone ES2 mit grüner Markierungssubstanz (bei -5 bis -30 °C lagern)
- 1 Flasche ES2 Screening-Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern)
Spezifikation
Enthält: • 2 Röhrchen aus ER-Alpha-rekombinantem Protein in voller Länge (bei -68 bis -85 °C lagern) • 1 Röhrchen mit Fluormone ES2 mit grüner Markierungssubstanz (bei -5 bis -30 °C lagern) • 1 Flasche ES2-Screening-Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern) |
|
Fluoreszenz-Imager | |
800 Assays |
Fluoreszent | |
384-Well-Platte | |
ER-alpha Konkurrenz-Assay |