Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
PolarScreen™ Green Konkurrenz-Assay für ER-alpha bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller ER-alpha-Liganden.
Marke:  Thermo Scientific™ A15882
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15340186
  • 3455.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Das PolarScreen™ Green Konkurrenz-Assay-Kit für ER (Östrogenrezeptor)-alpha bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller ER-alpha-Liganden. Das Kit verwendet in Insektenzellen exprimierten, nativen (nicht markierten) humanen Vollängen-Östrogenrezeptor-alpha (separat erhältlich, Kat.- Nr. A15674) und einem neuartigen, hochgradig affinen, fluoreszierenden Östrogenliganden (Fluormone ES2 Green) in einem homogenen, Mix-and-Read-Assay-Format.
Dieses Kit erzeugt eine grüne Farbauslesung; ein „rotes“ Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die richtige Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab. Weitere Informationen oder Unterstützung erhalten Sie unter drugdiscoverytech@lifetech.com.
PolarScreen™ ER-alpha-Konkurrenz-Assay, Grün, ist:
  • Vollständig und gebrauchsfertig—enthält alle Reagenzien, geben Sie einfach Ihre Testverbindungen hinzu
  • Hochdurchsatz-kompatible Fluoreszenz-Polarisationsassays für 800 x 20 μl in einer 384-Well-Mikrotiterplatte
  • Praktisch: in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich
    Funktionsweise des Assays
    ER-alpha in voller Länge wird einem fluoreszierenden Östrogenliganden hinzugefügt, um einen ER-Fluormone ES2-Komplex zu bilden. Dieser Komplex wird einzelnen Testverbindungen in Multiwellplatten hinzugefügt. Zur Bestimmung der relativen Affinität misst der Assay die Fluoreszenzpolarisation. Konkurrierende Testverbindungen verdrängen den Fluormone ES2 Liganden vom ER-alpha, wodurch der Ligand eine schnelle Taumelbewegung ausführt und sich ein niedriger Polarisationswert ergibt. Eine Verschiebung des Fluoreszenzpolarisationswerts in Gegenwart einer Testverbindung wird verwendet, um die relative Affinität von Testverbindungen für ER-alpha zu bestimmen.
    Alle Komponenten werden unter strengsten Qualitätsparametern hergestellt. Die Leistung dieses Produkts gemäß Analysenzertifikat wird für 6 Monate nach dem Kauf garantiert. Kontaktieren Sie uns für Mengenangaben oder Unterstützung bei anderen Kernrezeptor-Assays, von der Assay-Entwicklung bis hin zum Bibliotheken-Screening und darüber hinaus.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält:
    • 4 Röhrchen aus ER-Alpha-rekombinantem Protein in voller Länge (bei -68 bis -85 °C lagern)
    • 1 Röhrchen mit Fluormone ES2 mit grüner Markierungssubstanz (bei -5 bis -30 °C lagern)
    • 2 Flaschen ES2-Screening-Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern)
    Fluoreszenz-Imager
    2500 Assays
    Fluoreszent
    384-Well-Platte
    Assay-Kit
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green > 2.500 Assays