Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Cane und Canister-Systeme
Die Thermo Scientific Bio-Cane Cane und Canister-Kryokonservierungssysteme sind ökonomische und zuverlässige Lösungen für die Konservierung von Zellen, Gewebe und anderen biologischen Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ CK509X3
3011.62 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10266853
  • 3256.20 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Speichern von Zellen, Gewebe und biologische Proben auf wirtschaftliche und biologische Weise mit Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Rohr- und Kanister-Systemen. Das System ist in vier Größen erhältlich und kann Proben sicher bis zu sieben Monate lang verwahren, ohne dass LN2 aufgefüllt werden muss.
Eigenschaften:
  • Sechs Edelstahlflaschen zur Aufnahme der Röhrchen (acht beim Bio-Cane 70)
  • Die Canister sind zur besseren Unterscheidung nummeriert und farbkodiert
  • Langlebige Aluminiumkonstruktion mit Vakuumisolierung
  • Optimierte Öffnung minimiert die LN2-Verdampfung
  • Sichere Verriegelung
Im Lieferumfang enthalten:
Sechs Kanister
Kompatibel mit:
  • Wagen, auf Rädern (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/Karton (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocan™, 1,2 ml (4000211)
  • Gestell, quadratisch, für BioCane 47, der Lieferumfang besteht aus fünf Boxen mit 40 Unterteilungen (195555)
  • Kryofläschchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
  • Kryofläschchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
  • Fläschchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
  • Fläschchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Biocane 34 Kryo- Behälter
34,8 l/Tag
CE
0,18 l
26.625 in.
18,25 in.
46,4 cm
120/6
Manuelle Befüllung LN2-Dewar
Vakuum
Bio-Cane 34
193 Tage
67,6 cm
3,5 in.
8,8 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Cane und Canister-Systeme > BioCane 34 Kryogefäß