Learn More
Stevanato Group EZ-fill™ Vials von DWK Life Sciences™
Die Fläschchen werden in gebrauchsfertigen Nest/Wannen- und Tablettkonfigurationen angeboten. Dadurch entfällt der Kontakt zwischen Glas und Glas, um eine makellose kosmetische Qualität zu gewährleisten. Die vorsterilisierten Formate sind für den direkten Zugang zu Ihrem aseptischen Füllvorgang konzipiert, sodass Sie die Effizienz maximieren und die Gesamtkosten minimieren können.
Marke: Stevanato Group 06B2020.6461
Beschreibung
- Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
- EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
- Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
- Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
- Reduces total cost of ownership and time to market
- Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
Spezifikation
2R in 3 in. Nest und Wanne | |
16 mm | |
Nein | |
3 mL | |
2R | |
1500/Pk. | |
Nein |
Clear | |
Borosilikatglas | |
Steril | |
3 in. Nest and Tub - 100 Vials/Tray; 15 Trays/Case | |
35 mm | |
ISO 8362-1 | |
Aseptische Füllgeräte |