Learn More
Kartell™ Reagenzglasgestelle aus PMMA (Plexiglas) mit zwei Ebenen
Die Kartell™ PMMA (Plexiglas) Reagenzglasgestelle mit zwei Ebenen verfügen über kleinere Löcher auf der unteren Ebene für mehr Stabilität und einen sichereren Halt der Reagenzgläser.
207.00 CHF - 616.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell mit zwei Ebenen |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | PMMA |
Positionen | 12 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Teströhrchen |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12599716
|
Kartell™
0088900 |
Bohrung von 12 x 28 mm |
209.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12519726
|
Kartell™
0089100 |
Bohrung von 12 x 40 mm |
616.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12509726
|
Kartell™
0089000 |
Bohrung von 12 x 35 mm |
207.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Robust
- Aus glasklarem PMMA (Plexiglas) hergestellt
- Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Reagenzgläser.
Spezifikation
Teströhrchengestell mit zwei Ebenen | |
PMMA | |
Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Teströhrchen |
Durchsichtig | |
12 | |
81 mm |