Learn More
Kartell™ Reagenzglasgestelle aus PMMA (Plexiglas) mit zwei Ebenen
Die Kartell™ PMMA (Plexiglas) Reagenzglasgestelle mit zwei Ebenen verfügen über kleinere Löcher auf der unteren Ebene für mehr Stabilität und einen sichereren Halt der Reagenzgläser.
Marke: Kartell™ 0088900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robust
- Aus glasklarem PMMA (Plexiglas) hergestellt
- Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Reagenzgläser.
Spezifikation
Teströhrchengestell mit zwei Ebenen | |
Röhrchen (28 mm) | |
12 | |
5 Packung | |
255,4 mm | |
28 mm |
Durchsichtig | |
PMMA | |
Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Teströhrchen | |
Bohrung von 12 x 28 mm | |
81 mm |