Learn More
Kartell™ Reagenzglasgestelle aus PMMA (Plexiglas) mit zwei Ebenen
Die Kartell™ PMMA (Plexiglas) Reagenzglasgestelle mit zwei Ebenen verfügen über kleinere Löcher auf der unteren Ebene für mehr Stabilität und einen sichereren Halt der Reagenzgläser.
Marke: Kartell™ 0089100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robust
- Aus glasklarem PMMA (Plexiglas) hergestellt
- Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Reagenzgläser.
Spezifikation
Teströhrchengestell mit zwei Ebenen | |
Röhrchen (40 mm) | |
12 | |
1er-Packung | |
316,5 mm | |
40 mm |
Durchsichtig | |
PMMA | |
Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Teströhrchen | |
Bohrung von 12 x 40 mm | |
81 mm |