Learn More
Kartell™ Reagenzglasgestelle aus PMMA (Plexiglas) mit zwei Ebenen
Die Kartell™ PMMA (Plexiglas) Reagenzglasgestelle mit zwei Ebenen verfügen über kleinere Löcher auf der unteren Ebene für mehr Stabilität und einen sichereren Halt der Reagenzgläser.
Marke:  Kartell™ 0089000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12509726
  • 213.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robust
  • Aus glasklarem PMMA (Plexiglas) hergestellt
  • Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Reagenzgläser.
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell mit zwei Ebenen
Röhrchen (35 mm)
12
5 Packung
289 mm
35 mm
Durchsichtig
PMMA
Kleinere Löcher in der unteren Regalebene des Gestells sorgen für einen sicheren Stand der Teströhrchen
Bohrung von 12 x 35 mm
81 mm