Learn More
Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific™ Geräte
Mit den Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific Geräte erzielen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Volumina.
137.98 CHF - 157.27 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Nein |
---|---|
Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10310975
|
Thermo Scientific™
36500500 |
31 G | N/A | |||||||
12886036
|
Thermo Scientific™
365A0241 |
23 G |
157.27 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10585245
|
Thermo Scientific™
36504046 |
26 G |
137.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific Geräte erzielen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Volumina.
- Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
- Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
- Lösungsmittelbeständige Markierungen
Spezifikation
Nein | |
0,5 μl | |
Konus |