Learn More
Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific™ Geräte
Mit den Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific Geräte erzielen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Volumina.
Marke:  Thermo Scientific™ 365A0241
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12886036
  • 157.27 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific Geräte erzielen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Volumina.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Skalierung mit weißem Hintergrund für einfaches Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Volumen 0,5 μl; 23 Gauge; Länge 57 mm
    57 mm
    Nein
    0,5 μl
    Konus
    Abnehmbar
    23 G
    GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
    Je
    57 mm
    TriPlus RSH Autosampler und TriPlus 100LS Autosampler
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific™ Geräte > 0,5 μl RN Spritze, 57 mm Länge, 23 Gauge, Konus, 1/Packung