Learn More
Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific™ Geräte
Mit den Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific Geräte erzielen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Volumina.
Marke: Thermo Scientific™ 36500500
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Kolben-in-Kanüle-Autosamplerspritzen für Thermo Scientific Geräte erzielen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Volumina.
- Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
- Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
- Lösungsmittelbeständige Markierungen
Spezifikation
Volumen 0,5 ul; 31 Gauge; Länge 75 mm | |
GC-Autosamplerspritze, Kolben-in-Nadel | |
0,5 μl | |
Konus |
31 G | |
Nein | |
75 mm | |
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200 und AS800 Autosampler |