Learn More
Memmert™ Einsteck-Schlauchverlängerungen für Öfen
Diese Rohrverlängerungen eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ Einsteckbare Rohrverlängerungen für Öfen sind für die Abluftführung und bei Bedarf für den Schlauchanschluss vorgesehen.
44.00 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Typ | Rohrverlängerung zum Einstecken |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 57 mm (innen), 60,3 mm (außen) |
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | ||||||
15125543
|
Memmert™
B29718 |
Modelle U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 |
44.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15165586
|
Memmert™
B29719 |
Abluftleitung |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Einsteck-Rohrverlängerung (Außendurchm. 60,3 mm, Innendurchmesser 57 mm)
- Abgewinkelt
- Nur Modelle U, I, S
Specifications
Rohrverlängerung zum Einstecken | |
57 mm (innen), 60,3 mm (außen) |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Memmert™ Einsteck-Schlauchverlängerungen für Öfen