Learn More
Memmert™ Einsteck-Schlauchverlängerungen für Öfen
Diese Rohrverlängerungen eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ Einsteckbare Rohrverlängerungen für Öfen sind für die Abluftführung und bei Bedarf für den Schlauchanschluss vorgesehen.
Marke: Memmert™ B29718
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Einsteck-Rohrverlängerung (Außendurchm. 60,3 mm, innen 57 mm)
- Abgewinkelt
- Nur Modelle U, I, S
Specifications
Modelle U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 | |
Rohrverlängerung zum Einstecken | |
57 mm (innen), 60,3 mm (außen) |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Memmert™ Einsteck-Schlauchverlängerungen für Öfen > Steckrohrverlängerung; Zur Verwendung mit Heizofen; gerade
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction