Learn More
Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum Rhodium foil |
Menge | 50 x 50 mm |
Summenformel | Pt:Rh; 80:20 wt% |
MDL-Nummer | MFCD00198186 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Reinheit (%) | 99.9% |
Verpackung | Rörchen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur