Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird bei der Herstellung von Mikroelektroden zur elektrischen Stimulation von Nervengewebe und elektrophysiologischen Aufzeichnungen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.GH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11348968
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Iridium foil
Pt:Ir; 90:10 wt%
Insoluble in water.
Rörchen
100 x 100 mm
MFCD02091683
99.9%