Learn More
Platindraht, 0,5 mm Durchmesser, gestählt, 99,95 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349418
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platindraht, 0,5 mm Durchmesser, gestählt, 99,95 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349418
25 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Artikelnummer. 11349418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043288.BU
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Platindraht; 99,95 % Metallbasis; Alfa Aesar; 0,5 mm Durchmesser; gestählt; 25 cm Länge; 4,21 g/m, Härtung weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Menge 25 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62300410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043288.BY,043288.CC,043288.BU
ChargennummerT25I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number043288.BY,043288.CC,043288.BU
ChargennummerQ29I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number043288.BY,043288.CC,043288.BU
ChargennummerG17T006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number043288.BY,043288.CC,043288.BU
ChargennummerC16U019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number043288.BY,043288.CC,043288.BU
Name des Produkts
Platindraht, 0,5 mm Durchmesser, gestählt, 99,95 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals >