Learn More
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11330064
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330064
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11330064
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00469.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, wird als Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkinen, Nitrogruppen, Ketonen und Aromaten verwendet. Es wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet. Es ist an der katalytischen Oxidation von Alkoholen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 10% on carbon, dry
UN-Nummer UN1325
Menge 5 g
Merck Index 14,7529
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog NumberL00469.14,L00469.03,L00469.06
Chargennummer10254677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL00469.14,L00469.03,L00469.06
Chargennummer10212151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
ChargennummerM09437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
Chargennummer10109755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
Name des Produkts
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals >