Learn More
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, wird als Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkinen, Nitrogruppen, Ketonen und Aromaten verwendet. Es wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet. Es ist an der katalytischen Oxidation von Alkoholen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, wird als Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkinen, Nitrogruppen, Ketonen und Aromaten verwendet. Es wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet. Es ist an der katalytischen Oxidation von Alkoholen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Namenshinweis | 10% on carbon, dry |
UN-Nummer | UN1325 |
Menge | 25 g |
Merck Index | 14,7529 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Geruch | Geruchsneutral |