Learn More
Platin auf Aktivkohle, 10 % Pt, ca. .50 % Feuchtigkeit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum on activated carbon
Farbe Schwarz
Menge 10 g
Formelmasse 195.08
Reinheit (%) 10% (Pt)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number195240500,195240100
ChargennummerA0389302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number195240010,195240500,195240100
Produktidentifikator
  • Platinum on activated carbon, 10% Pt, ca. 50% moisture
Name des Produkts
Platin auf Aktivkohle, 10 % Pt, ca. .50 % Feuchtigkeit, Thermo Scientific Chemicals >