Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate-Count-Agar Cm325 Oxoid
Marke: Thermo Scientific™ Oxoid™ CM0325T
1199.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Strohfarbenes Pulver | |
Pulver | |
5 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
6251253 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | CM0325T |