Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ vorbereitetes Keimzahlbestimmungs-Agar, Medien in Flaschen
Marke: Thermo Scientific™ BO0195T
95.33 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Strohfarben 1 | |
Sirop mit Schraubverschluss | |
10 x 250 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13