Learn More
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Kunststoff
Einlass-/Auslassanschluss für Kunststoffpumpen für Grant Kühlbäder und Wärmepumpen
51.15 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | -50 °C bis +200 °C |
---|---|
Typ | Pumpenanschluss |
Material | Kunststoff |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15142595
|
Grant Instruments™
P-M11 |
Passend für Schläuche mit 15 mm Durchmesser |
51.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15132595
|
Grant Instruments™
P-M6 |
Passend für Schläuche mit 9mm Durchmesser |
51.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ersatzpumpe aus Kunststoff mit Ein-/Auslassanschluss
- Temperaturbereich: -50 bis 200 °C
Spezifikation
-50 °C bis +200 °C | |
Pumpenanschluss | |
Kunststoff |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Kunststoff