Learn More
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Kunststoff
Einlass-/Auslassanschluss für Kunststoffpumpen für Grant Kühlbäder und Wärmepumpen
Marke:  Grant Instruments™ P-M6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15132595
  • 51.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzpumpe aus Kunststoff mit Ein-/Auslassanschluss
  • Temperaturbereich: -50 bis 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Passend für Schläuche mit 9mm Durchmesser
-50 °C bis +200 °C
Pumpenanschluss
Kunststoff
Name des Produkts
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Kunststoff > Kann verwendet werden mit: Passt für Röhrchen mit 9 mm Durchmesser