Learn More
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Kunststoff
Einlass-/Auslassanschluss für Kunststoffpumpen für Grant Kühlbäder und Wärmepumpen
Marke: Grant Instruments™ P-M11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzpumpe aus Kunststoff mit Ein-/Auslassanschluss
- Temperaturbereich: -50 bis 200 °C
Spezifikation
Passend für Schläuche mit 15 mm Durchmesser | |
-50 °C bis +200 °C | |
Pumpenanschluss | |
Kunststoff |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Kunststoff > Kann verwendet werden mit: Passt für Röhrchen mit 15 mm Durchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur