Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei (100x)
Diese gebrauchsfertigen konzentrierten Stammlösungen von Protease-Inhibitoren hemmen den proteolytischen Abbau während der Zelllyse und Proteinextraktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 78425
286.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10444414
  • 349.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail
Flüssig
Lysepuffer
Protease-Inhibitor
Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Halt™
Protease-Inhibitor
24 x 100 μl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL401329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78425
ChargennummerZJ397523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number78425
ChargennummerZH393219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number78425
ChargennummerZG392987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number78425
ChargennummerZE392986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2024 Catalog Number78425
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei (100x) > Mix; EDTA-frei; Einzelfläschchen; 24 x 100 μl